Beschreibung
Fassverschraubung aus Messing vernickelt für die Fasspumpe Edelstahl. Verhindert elektrostatische Aufladung in Verbindung mit dem Antistatik-Set. Für das sichere Abfüllen brennbarer und leicht entzündlicher Flüssigkeiten. Für Behälter mit R 2 in. Stahl-Feingewinde innen. Durch mehr Halt im Fass wird mit den Behälteranschlüssen das Abfüllen noch einfacher und sicherer. Die Anschlüsse sichern die Pumpe im Fass, ermöglichen eine vertikale Höhenverstellung und lassen den nötigen Luftaustausch zu.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Edelstahl Fasspumpe |
| Typ | Fassverschraubung |
| Material | Vernickeltes Messing |