Learn More
Macherey-Nagel™ Fläschchen mit Schraubhalsöffnung, N9, transparent
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
Alle Produkte werden unter strengen Hygienebedingungen gefertigt. Die optoelektronische Überwachung an den Glasverarbeitungsmaschinen gewährleistet eine hohe Qualität für sichere Analysen. Zusätzliche prozessbegleitende Kontrollen sowie eine abschließende Qualitätssicherungsprüfung gehören ebenfalls zu den Maßnahmen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.
- Geeignet für fast alle HPLC- und GC-Autosampler
- Umfassendes Sortiment an verschiedenen Einsätzen erhältlich
- Flacher Boden mit breiter Öffnung und 9 mm kurzem Schraubgewinde
- Verpackung in robusten Polypropylenkästen zu jeweils 100 Fläschchen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 9 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Hydrolytisches Glas (Klasse I) |
| Volumen (metrisch) | 1.5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC- und GC-Autosampler |
| Enthält | Etikett und Waage |
| Flaschenhalstyp | Kurze Schraubhalsöffnung |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verpackungsart | Polypropylenbox |
| Mehr anzeigen |