Learn More
Macherey-Nagel™ Probengläser N 8-1, braun Schraubgewinde, (VE=100Stck.)
Artikelnummer. 10571921 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10571921 Bernsteinfarbig 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 10571921
Marke: Macherey-Nagel™ 70213.2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie flüssige Proben für die Chromatographie. Macherey-Nagel™ Schraubhals-Fläschchen, N8, braun, sind hydrolytische Glasfläschchen mit kleinen Öffnungen und Schraubverschlüssen sowie 8-425-Gewinde. Die Fläschchen werden unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt, um eine hohe Qualität für eine sichere Analyse zu gewährleisten.
Alle Produkte werden unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt. Die optoelektronische Überwachung an den Glasverarbeitungsmaschinen gewährleistet eine hohe Qualität für eine sichere Analyse. Zusätzliche Prozesskontrollen und eine abschließende Qualitätskontrolle sind ebenfalls Teil der Messungen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.
  • Braun eingefärbt für lichtempfindliche Proben
  • Kleine Öffnung, 8–425
  • Verschiedene Einsätze verfügbar (separat erhältlich)
  • Das Kappendesign ist nicht universell für alle Autosampler in GC und HPLC verwendbar
  • Wird häufig auf Geräten von VWR (Merck™)/Hitachi™, Varian™, Knauer, Gilson, Shimadzu™ und anderen verwendet
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Farbe Bernsteinfarbig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Hydrolytisches Glas (Klasse I)
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Flaschenhalstyp Kleine Öffnung
Anzahl pro Packung 100
Verpackungsart Polypropylenbox
Basisausführung Flach
Menge 100/Packung
Höhe (metrisch) 32 mm