Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Enghals, DIN-Gewinde, hohe Form
Artikelnummer. 11752055 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11752055 500 mL 10 Stück
11742025 100 mL 10 Stück
11742055 250 mL 10 Stück
11762055 1000 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11752055 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 238164454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    96.71 € / 10 Stück
    Sparen 22.29 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vierkant Enghals-Flasche aus Kalk-Soda-Braunglas.
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit engem Hals.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) 32
Durchmesser (metrisch) 77 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar