Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit weitem Hals.
- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 10/Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Durchmesser (metrisch) | 49 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |