Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form
Artikelnummer. 12891004 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12891004 100 mL 10 Stück
13187374 250 mL 10 Stück
13124354 500 mL 10 Stück
13107444 1000 mL 10 Stück
10787945 50 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12891004 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 238202405
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Klarglas mit weitem Hals.
Quadratische, durchsichtige Natronkalkglasflaschen (Typ 3), Weithals und kurzes DIN-Gewinde.
  • Quadratische Form für effizientes Verpacken
  • Der weite Flaschenhals ermöglicht einen einfachen Zugriff
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Durchmesser (metrisch) 49 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar