Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Coliform-Wasser-Probenflaschen mit Schraubverschluss: Polystyrol, Polyethylen und Polypropylen
Beschreibung
Entwickelt für die Verwendung bei der EPA-konformen Wasseranalyse auf gesamtcoliforme und fäkalcoliforme Bakterien mithilfe der ColiLert-Analyse oder ähnlichen Methoden. Thermo Scientific™ Sterile Coliform-Wasser-Probenflaschen mit Schraubverschluss sind in einer Vielzahl von Größen und Materialien sowie mit oder ohne Natriumthiosulfat für die Entchlorung erhältlich.
- Die Flaschen aus Polystyrol (PS) sind transparent für eine ungehinderte Sichtkontrolle der Proben
- Mit Schraubverschluss für die einfache aseptische Probenahme und einen sicheren Verschluss
- Flaschen aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) sind durchsichtig und ermöglichen eine gute Sichtbarkeit von Farbänderungen, während sie gleichzeitig Stoßfestigkeit für sicheren Transport und sichere Handhabung bieten.
- Nicht autofluoreszierend
- Entwickelt für die Wasseranalyse von Proben auf gesamtcoliforme und fäkalcoliforme Bakterien
- Zertifizierte Sterilität
- Vorbeladen lieferbar mit Natriumthiosulfat (Na2S2O3)-Pulver zur Probenentchlorung oder ohne Pulver für nicht chlorierte Wasserquellen
- 100 ml-Fülllinie
Im Lieferumfang enthalten:
Flaschen mit Kappen
Empfohlen für:
Entnahme und Analyse von coliformen Bakterienproben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Zertifizierungsparameter | Steril |
| Farbe | Optisch, durchsichtig |
| Beschreibung | PS; Durchmesser: |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,92 Zoll |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 200 |
| Füllstand | Zertifiziert |
| Konservierungsmittel | Nicht enthalten |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.