Beschreibung
- Gefertigt aus Borosilikat-Braunglas
- 12mm Durchm. X 32 mmH Fläschchen mit Schraubverschluss
- 1.8 ml
- Blaue, im schwarzen, 8-425 großen Polypropylen-Verschluss integrierte PTFE/Silikon-Auskleidung
- Wird in Packungen mit 100 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon, blau |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volumen (metrisch) | 1.8 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |