Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Artikelnummer. 12468666
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Braun
Transparent
Verschlusstyp:
Geschlossene Kappe (ohne Öffnung). Nicht magnetisch.
Schraubverschluss (oben offen)
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 12468666
Marke: Thermo Scientific™ B79904
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Storage vials range from 2mL to 40mL.
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht autoklavierbar
Fläschchen und Verschlüsse können zur Lagerung einzelner Proben oder als unmontierte Komfort-Kits bestellt werden.
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
  • Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
  • Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Schraubfläschchen-Komfort-Kit, oben offener Verschluss
Farbe Transparent
Material Glas
Volumen (metrisch) 16 ml
Septum PTFE/Silicone
Enthält 16mL clear glass vial, open top PP cap, PTFE/silicone septum
Anzahl pro Packung 200
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)