Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
- Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
- PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
- Nicht autoklavierbar
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
- Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
- Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | 8-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde, Komfort-Kit, geschlossene Kappe |
| Farbe | Braun |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Einlage aus PTFE/Silikon |
| Enthält | Fläschchen und Verschluss B7999-1A, B7815-9 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |