Learn More
Thermo Scientific™ Komfort-Kit für Schraubfläschchen, 8 ml Braunglas, feste Verschlusskappe mit PTFE-Liner
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
- Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
- PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
- Nicht autoklavierbar
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
- Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
- Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schraubfläschchen-Komfort-Kit, geschlossene Kappen |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 40 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (geschlossen) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.