Learn More
Globe Scientific Schraubverschlussprobenröhrchen, abgestuft
Artikelnummer. 31923783 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Bodenform:
Konisch, selbststehend
Rund
Rund (selbststehend)
Kapazität (metrisch):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bodenform Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31923783 Rund (selbststehend) 2 mL 1000 Stück
31921639 Konisch, selbststehend 1.2 mL 1000 Stück
31923351 Rund 2 mL 1000 Stück
31923030 Rund (selbststehend) 3 mL 1000 Stück
31921923 Rund 4 mL 1000 Stück
31923321 Rund (selbststehend) 4 mL 1000 Stück
31924087 Rund 5 mL 1000 Stück
31922040 Rund (selbststehend) 5 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31923783 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6052
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Röhren und Kappen wurden für die Lagerung und den Transport von biologischem Material mit abgestufter Eigenschaft konzipiert
  • Die Röhrchen werden aus ungiftigem Polypropylen hergestellt und bieten Festigkeit und Transparenz mit Graduierung
  • Das Vial verfügt über ein Außengewinde, das eine glatte und gleichmäßige Innenfläche bietet und dadurch das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die Schraubkappen bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen damit den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
  • Dies gewährleistet zusammen mit einer Innenlippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
  • Die Kappen verfügen über eine lange Schürze und ein superschnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung abgenommen oder verschlossen werden können
  • Die Kappen sind mit oder ohne Silikon-O-Ring und in verschiedenen Farben erhältlich
  • Die Schraubkappen bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen damit den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
  • Dies gewährleistet zusammen mit einer Innenlippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
  • Die Kappen verfügen über eine lange Schürze und ein superschnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung abgenommen oder verschlossen werden können
*Hinweis: Schraubkappen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 mL
Bodenform Rund (selbststehend)
Material Polypropylen
Gewindetyp Extern
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Produkttyp Röhrchen mit Schraubverschluss