Learn More
Globe Scientific Schraubverschlussprobenröhrchen, nicht abgestuft
Artikelnummer. 31923796 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Bodenform:
Konisch, selbststehend
Rund
Rund (selbststehend)
Kapazität (metrisch):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bodenform Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31923796 Rund 4 mL 1000 Stück
31923641 Konisch, selbststehend 1.2 mL 1000 Stück
31921818 Rund 2 mL 1000 Stück
31922475 Rund (selbststehend) 2 mL 1000 Stück
31922964 Rund (selbststehend) 3 mL 1000 Stück
31922344 Rund (selbststehend) 4 mL 1000 Stück
31922265 Rund (selbststehend) 5 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31923796 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6034
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Röhren und Kappen wurden für die Lagerung und den Transport biologischen Materials mit nicht graduiertem Material konzipiert
  • Die Röhrchen werden aus ungiftigem Polypropylen hergestellt und bieten Festigkeit und Transparenz ohne Graduierung
  • Das Fläschchen besitzt ein Außengewinde, das eine glatte und gleichmäßige Innenfläche ergibt und dadurch das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die Schraubverschlüsse bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen denselben Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
  • Dies gewährleistet zusammen mit einer inneren Lippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
  • Die Verschlüsse verfügen über eine lange Schürze und ein besonders schnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung entfernt oder verschlossen werden können
  • Die Verschlüsse sind mit oder ohne Silikon-O-Ring und in verschiedenen Farben erhältlich
  • Die Schraubverschlüsse bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen denselben Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
  • Dies gewährleistet zusammen mit einer inneren Lippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
  • Die Verschlüsse verfügen über eine lange Schürze und ein besonders schnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung entfernt oder verschlossen werden können
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 4 mL
Bodenform Rund
Material Polypropylen
Gewindetyp Extern
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Produkttyp Probenröhrchen