Learn More
Globe Scientific Schraubkappen für Aufbewahrungsröhren
Artikelnummer. 31922657 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31922657 Naturfarben 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922657 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6136
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit den Globe Scientific Probenröhrchen konzipiert. Globe Scientific Schraubkappen für Aufbewahrungsröhren bestehen aus Polypropylen und bieten denselben Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhren, die sie abdecken. Dies zusammen mit einer Polypropylen-Innenlippe sorgt für eine undichte Abdichtung auch bei wechselnden Temperaturen.
  • Zur Verwendung mit Globe Scientific-Probenröhrchen (21-200-102)
  • Die Polypropylenkonstruktion weist denselben Ausdehnungskoeffizienten wie die passenden Röhrchen auf
  • Eine innere Lippe aus Polypropylen gewährleistet auch bei wechselnden Temperaturen eine auslaufsichere Abdichtung
  • Mit langer Schürze und besonders schnellem Gewindedesign, sodass der Verschluss mit einer einzigen Drehung entfernt oder geschlossen werden kann
Spezifikation
Produkttyp Screw Cap with O-ring
Autoklavierbar Autoclavable
Material Polypropylen
Farbe Naturfarben
Menge 1000/Pk.
Zur Verwendung mit (Geräte) Globe Scientific Probenröhrchen mit externen Gewinden (21-200-102)