Learn More
Lenz Laborglasintrumente Schraubgewinderöhrchen für Glasbläser
Beschreibung
- Gemäß DIN 12216 und zusätzlich zur Norm
- Mit DIN-Gewinde (GL)
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Dicke (metrisch) | 1,8 mm |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Gewindegröße | 18 GL |