Learn More
Labconco™ Scroll Vakuumpumpe
Artikelnummer. p-6977005 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
189 l/min
195 l/min
Elektrische Anforderungen:
115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Gewicht (metrisch):
26,8 kg
28 kg
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Elektrische Anforderungen Gewicht (metrisch) unitSize
17510775 195 l/min 115 V, 50/60 Hz 26,8 kg 1 Stück
15914232 189 l/min 230 V, 50/60 Hz 28 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17510775 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7587000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit FreeZone™ Gefriertrocknungssystemen - ölfreie Trockenpumpen, die sehr wenig Wartung erfordern. Labconco™ Scrollverdichter sind Trockenpumpen zum Verdichten von Luft und Dämpfen mit zwei Spiralrollen und befördern diese i
  • Die Rolle sollte alle 40.000 Betriebsstunden geändert werden
  • Verträgt Wasserdampf besser als die meisten Pumpentypen und verursacht während des Betriebs deutlich weniger Geräusche
  • Förderleistung von 189 bis 195 l/min, abhängig von der Betriebsfrequenz (Hz)
  • Vollständig ölfreie Pumpen mit echter kohlenwasserstofffreier Bauweise
  • Alle Modelle verfügen über Säurebeständigkeit Chemraz™ Ventile und Edelstahlarmaturen für Korrosionsbeständigkeit
  • Verwenden Wechselrichter, damit der Spannungsbetrieb im Feld bei Bedarf geändert werden kann
  • Der Vakuumauslass hat einen Außendurchmesser von 1,9 cm (0,75 in.)
  • Kann mit wässrigen und Lösungsmittelproben einschließlich Acetonitril sowie Konzentrationsanwendungen verwendet werden
Spezifikation
Max. Vakuum <7 x 10-3 mBar
Enthält Netzkabel für 115 V und 230 V
Elektrische Anforderungen 115 V, 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 50,8 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 59 lb.
Gewicht (metrisch) 26,8 kg
Flussrate 195 l/min
Zur Verwendung mit Freizone™ Gefriertrocknungssysteme
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 15 in.
Gesamthöhe (metrisch) 38,1 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 12 in.
Gesamtbreite (metrisch) 30,4 cm
Pumpentyp Vakuumpumpe
Maximaler Druck 1 atm
Spannung 115 V