missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SCTR Polyclonal Antibody

Beschreibung
The antibody detects endogenous level of total SCTR protein.
The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor and belongs to the glucagon-VIP-secretin receptor family. It binds secretin which is the most potent regulator of pancreatic bicarbonate, electrolyte and volume secretion. Secretin and its receptor are suggested to be involved in pancreatic cancer and autism.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SCTR |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.6 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Sctr |
| Gen-Zugriffsnummer | P47872 |
| Gen-Alias | 6530402O03Rik; MYOP; pancreatic secretin receptor; Sctr; SCT-R; Secretin receptor; SR |
| Gensymbole | Sctr |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?