missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCTR Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 15945525
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15945525 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15945525

Marke: Invitrogen™ PA579960

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: rat kidney tissue, SKOV3 whole cell.

The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor and belongs to the glucagon-VIP-secretin receptor family. It binds secretin which is the most potent regulator of pancreatic bicarbonate, electrolyte and volume secretion. Secretin and its receptor are suggested to be involved in pancreatic cancer and autism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SCTR
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide
Gen Sctr
Gen-Zugriffsnummer P23811, P47872
Gen-Alias 6530402O03Rik; MYOP; pancreatic secretin receptor; Sctr; SCT-R; Secretin receptor; SR
Gensymbole Sctr
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human SCTR (398-440aa EVQKKWQQWHLREFPLHPVASFSNSTKASHLEQSQGTCRTSII).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6344, 81779
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.