Learn More
SCUBE3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18674066 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18674066 0.025 mg 0.03 Milligramm
18196448 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18674066
Marke: Novus Biologicals NBP2411220.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SCUBE3 Polyclonal specifically detects SCUBE3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SCUBE3
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias CEGF3, CUB and EGF containing protein 3, CUB domain and EGF-like repeat containing 3, DKFZp686B09105, DKFZp686B1223, DKFZp686D20108, FLJ34743, signal peptide, CUB and EGF-like domain containing protein 3, signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing protein 3, signal peptide, CUB domain, EGF-like 3
Gensymbole SCUBE3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human SCUBE3. The immunogen is located within amino acids 440 - 490 of SCUBE3. Amino Acid Squence: AAPARAGHNGNSTNS
Molekulargewicht des Antigens 109 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 222663
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG