Learn More
SCX Antibody (PCRP-SCXA-2D11), DyLight 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18551901 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18551901 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18551901
Marke: Novus Biologicals NBP308516UV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
SCX Monoclonal antibody specifically detects SCX in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SCX
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-SCXA-2D11
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BHLHA41, BHLHa48, Class A Basic Helix-Loop-Helix Protein 41, Class A Basic Helix-Loop-Helix Protein 48, Class II BHLH Protein Scleraxis, Scleraxis Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor, Scleraxis BHLH Transcription Factor, Scleraxis Homolog (Mouse), Scleraxis Homolog A, Scleraxis Homolog A (Mouse), Scleraxis Homolog B, Scleraxis Homolog B (Mouse), SCXA, SCXB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human SCX protein (Uniprot: Q7RTU7)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 642658
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a