Learn More
SCYL1BP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen SCYL1BP1
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30230583
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35737-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30228362
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35737-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SCYL1BP1 Polyclonal antibody specifically detects SCYL1BP1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SCYL1BP1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
FLJ11752, golgin, RAB6-interacting, GONTKL-binding protein 1, hNTKL-BP1, MGC51263, MGC70512, N-terminal kinase-like-binding protein 1, NTKL-BP1, NTKLBP1SCY1-like 1-binding protein 1, RAB6-interacting golgin, SCY1-like 1 binding protein 1, SCYL1-BP1, SCYL1BP1SCYL1-binding protein 1
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SCYL1BP1 (NP_001139511.1).,, Sequence:, MSWAAVLAVAAARFGHFWGCRWPGPMAQGWAGFSEEELRRLKQTKDPFEPQRRLPAKKSRQQLQREKALVEQSQKLGLQDGSTSLLPEQLLSAPKQRVNV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
92344
IgG
Affinity purified