Learn More
Ohaus™ WAAGE 75KG/50G
Artikelnummer. 11879630 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
SD75
Fassungsvermögen:
75 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11879630
Marke: Ohaus™ 71209918
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für den Einsatz zu einem günstigen Preis, Nutzen und für den täglichen Gebrauch entwickelt. Die Versandwaagen der Ohaus™ SD-Serie sind robuste, tragbare Tischwaagen, die über eine robuste Stahlplattform, eine Fernanzeige mit zwei taktilen Funktionstasten, Akkubetrieb und flexible Montagemöglichkeiten verfügen.
Der OHAUS SD ist eine robuste tragbare Tischwaage, die sich ideal für den Versandraum, Versand und Empfang sowie allgemeine kommerzielle und industrielle Wägeanwendungen eignet. Es ist eine effiziente Lösung für eine Vielzahl von Wägeanforderungen, wann immer sie benötigt wird.
  • 75 Kg Kapazität, um den Wägeanforderungen der meisten Jobs gerecht zu werden
  • Lackierte Stahlplattform und Rahmen bieten eine stabile Unterstützung
  • Schnelle, genaue allgemeine Gewichtsbestimmung in kg oder lb
  • Verfügt auch über die Software zur Unterstützung von dynamischen/tierischen Wägungen
  • Digitales LCD-Display mit großen Ziffern für einfaches Ablesen
  • Universal-Tisch-/Wandhalterungen im Lieferumfang enthalten
  • Wiederverwendbarer Verpackungskarton mit Tragegriff für einfache Tragbarkeit
  • Netzteil mit flexiblem, erweiterbarem Kabel oder 360 h Akkubetrieb mit automatischer Abschaltung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 360 h
Akkutyp Alkali
Kalibrierung Kalibrierung in kg oder lb, Kalibrierungssperre über internen Schalter
Anschlusstyp Nicht zutreffend
Bauweise Indikatorgehäuse aus ABS-Kunststoff und Montagehalterungen, Sockel aus lackiertem Stahl – L-Modelle mit glatter Plattform, S-Modelle mit erhabener, geprägter Lauffläche, Gummifüße (bei L-Modellen einstellbar)
Fassungsvermögen 75 kg
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 50,000000 g
Enthält Wiederverwendbarer Karton mit Tragegriff
Art des Tastenfelds Mechanische, erhöhte Drucktasten mit 2 Funktionen: [EIN/AUS] / [EINHEITEN]
Linearität ± 1 d / 1 d (Standardabweichung)
Modell SD75
Wiederholgenauigkeit ± 1 d / 1 d (Standardabweichung)
Auflösung 1:2200
Stabilisierungszeit ≤ 3 Sekunden
Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C bis 40 °C
Typ Versandwaage der SD-Serie
Wägemodi  lb, kg
Abmessungen (L x B) 316,00 x 280,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 316,00 x 280,00 x 45,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,40 in.
Länge (metrisch) 316,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 11,00 in.
Breite (metrisch) 280,00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 in.
Höhe (metrisch) 45,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 12,40 in.
Tiefe (metrisch) 316,00 mm
Gewicht (metrisch) 3,3 kg
Elektrische Anforderungen 9 VDC, 100 mA, Wechselstromadapter
Spannung 9 V