missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SDHB Antibody (CL0349) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52921JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SDHB Monoclonal antibody specifically detects SDHB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| SDHB | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| EC 1.3.5.1, FLJ92337, IP, Iron-sulfur subunit of complex II, PGL4, SDH, SDH1, SDH2, SDHIP, succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial, succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip) | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P21912, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 6390 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0349 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur