Learn More
Melford SDS, 20% Solution
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- Sterile filtered
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | SDS, 20% Solution |
| CAS | 151-21-3, 7732-18-5 |
| Menge | 500 ml |
| Summenformel | C12H25NaO4S |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido