Learn More
Cytiva SDS-PAGE Aufreinigungskit
Artikelnummer. 10074304 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
70 Gramm
Artikelnummer. 10074304
Marke: Cytiva 80648470
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Fällungsmittel ,15 ml; Co-Präzipitant 15 ml; Waschpuffer 50 ml; Waschadditiv 250 μl; Puffer I 2 ml; Puffer II 500 μl; Probenpuffer 2.5 ml
Bereitet Proben für SDS-PAGE vor, die aufgrund von Salzen oder geringen Proteinkonzentrationen schwer zu analysieren sind
  • Fällt Proteine quantitativ aus, während störende Substanzen in der Lösung verbleiben
  • Liefert quantitative Ausbeute in weniger als zwei Stunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 219° bis 220 °C
Farbe Farblos
Produkttyp SDS PAGE Aufreinigungskit
Form Flüssig
Kitinhalt 15 ml Präzipitant, 15 ml Copräzipitant, 50 ml Waschpuffer, 250 μl Waschadditiv, 2 ml Puffer I, 500 μl Puffer II, 2.5 ml-Probenpuffer, Kurzanleitung, Anleitung
Schmelztemperatur 168.5 °C
Molekulargewicht 121,13
Menge 1 Kit
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Ausreichend für 50 Proben von weniger als 100 μl
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
  • P235-Kühl halten.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, trometamol, sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3, 12-dihydroxy-, monosodium sal