Learn More
Melford SDS Pellets
Artikelnummer. 30018383
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30018383 1 kg 1 Kilogramm
30018382 100 g 100 Gramm
30018384 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 30018383
Marke: Melford L220401000.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
New micro-pellets allow convenient weighing and handling without the mess and odor of? powders.
New micro-pellets allow convenient weighing and handling without the mess and odor of powders. High purity SDS is additive free. Easy to dissolve in water for denaturing proteins prior to gel elecrophoresis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SDS, Pellets
CAS 151-21-3
Menge 1 kg
Summenformel C12H25NaO4S