Learn More
Cytiva SE260 Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Artikelnummer. 13184008 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen an Gelen: 1 oder 2 Gele
Artikelnummer. 13184008
Marke: Cytiva SE26010A.75
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Grundeinheit, 10 Glasplatten, zwei gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, Hilfe für die Well-Lokalisierung, SE 245 Doppelgel-Gießvorrichtung, zwei 10-Well-Kämme mit einer Dicke von jeweils 0.75 mm und Set von Distanzstücken mit einer Dicke von 0.75 mm
Kleines Format in Kombination mit einer effizienten Kühlung für das schnelle Screening von Protein- und Nukleinsäureproben
  • Für zwei Gelplatten
  • Premium-Ausführung, zahlreiche Optionen
  • Höhere Auflösung mit einem Gelformat von 10 x 10.5cm
  • Stellen Sie in ein und derselben Einheit zwei Gele gleichzeitig her
  • Selbe kompakte Bauweise wie beim Modell SE 250
  • Effizientes Kühlsystem sorgt für flache und scharfe Bandenmuster nebeneinander, ganz ohne Smile-Effekte
  • T-förmige Distanzstücke und speziell gestaltete Klemmen mit integrierten Federn: Schnell und einfacher Zusammenbau von Gel-Sandwiches und Elektrophoresegeräten
  • Gießen von vier Gele auf einmal mit Hilfe einer Vielzahl von Gießständen
  • Sicherheitsverriegelungen am Deckel: Verhindern versehentliches Berühren durch den Anwender
  • Mit wärmeleitender-Gelplatte aus Aluminiumoxid und integriertem Wärmetauscher
  • Fassungsvermögen an Gelen: 1 oder 2 Gele
  • Stromstärke: <500 mA
  • Leistung: <12 W
  • Spannung: 500 V
  • Packungsgröße: 1
  • Ideal für den Lauf von bis zu zwei zweidimensionalen Gelen mit 7 cm-Immobiline DryStrip Gelen
  • Zum schnellen Screening von Protein- und Nukleinsäure-Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Enthält Grundeinheit, 10 Glasplatten, zwei mit Aluminiumoxid gekerbte Platten, Well-Lokalisierungs-Aufkleber, SE 245-Doppelgelrolle, zwei je 0.75 mm dicke 10-Well Kämme und ein 0.75 mm dickes Distanzstückset
Anzahl Gele 1 bis 2
Spannung 500 V
Wirkleistung <12 W
Stromstärke <500 mA