Learn More
Cytiva SE260/SE250-Ersatzteile für das vertikale Mini-Elektrophoresesystem:Abstandshalter
Artikelnummer. 10668285 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,1 cm
0,15 cm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Dicke (metrisch) unitSize
10668285 0,1 cm 2 Stück
10065794 0,15 cm 2 Stück
2 options
Artikelnummer. 10668285
Marke: Cytiva SE2619T21.0
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format
Typ T-förmiger Abstandshalter
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0,1 cm
Länge (metrisch) 1,05 cm