Learn More
Hoefer™ SE640 Breite, vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Grundeinheit
Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Komplett
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
- Basispaket: Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Kabeln, obere Pufferkammer mit Kathoden- und Anodenelektrode, 3 Glasplattensatz (18 x 8 cm), vier 8 cm-Klemmen-Baugruppen, 6 Nocken, doppeltes Gel-Gießstativ mit nivellierender Basis und Wasserwaage, Pufferdamm, Spacer-Mate
- Komplettpaket: Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Kabeln, obere Pufferkammer mit Kathode und Anodenelektrodenflosse, 3 Glasplattensätze (18 x 8 cm), vier 8 cm-Klemmeinheiten, 6 Nocken, Doppelgelgießstand mit Nivellierfüssen und Waage, Pufferdamm, Spacer Mate-Ausrichtungsschablone, Wonder Wedge Plattentrenner, Geldichtung, zwei 1.5 mm-Kämmen mit 15 Mulden und zwei Satz 1.5 mm dicken (2 cm breite) Distanzstücke.
Das besonders breite Format der vertikalen Hoefer Wide-Mini-Elektrophoreseeinheit ist ideal für schnelle Durchläufe mit hohem Durchsatz. Mit der zusätzlichen Teilerplatte können Sie in nur 40 Minuten bis zu 112 Proben verarbeiten.
- Maximale Glasplattengröße 18 x 8 cm, ermöglicht ein schnelles Screening von bis zu 112 Proben gleichzeitig
- Das Design ermöglicht die gleichmäßige Eingrenzung von Gelen durch Puffer für eine effiziente Wärmeabfuhr, scharfe Bänder und gerade Bahnen
- Geeignet für vergällte oder native Polyacrylamid-Gele
- Verarbeitung von bis zu vier Gelen der zweiten Dimension auf IEF-Streifen oder Röhrchengelen
- Ideal zur Optimierung von 2DE-Protokollen
- Lagertemperatur: +15 °C bis 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Beschreibung | Breite, vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, komplett |
| Typ | Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Komplett |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
| Enthält | Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Kabeln, obere Pufferkammer mit Kathoden- und Anodenelektrode, 3 Glasplattensatz (18 x 8 cm), vier 8 cm-Klemmen-Baugruppen, 6 Nocken, doppeltes Gel-Gießstativ mit nivellierender Basis und Wasserwaage, Pufferdamm, Spacer-Mate |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | 15° bis 30 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) Distanzstück | 0.05 Zoll |
| Dicke (metrisch) Distanzstück | 0.15 cm |
| Mehr anzeigen |