Learn More
Hoefer™ SE640 Breite, vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Artikelnummer. p-4380531
Click to view available options
Typ:
Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Grundeinheit
Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Komplett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11915358
Marke: Hoefer™ SE640151.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Basispaket: Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Kabeln, obere Pufferkammer mit Kathoden- und Anodenelektrode, 3 Glasplattensatz (18 x 8 cm), vier 8 cm-Klemmen-Baugruppen, 6 Nocken, doppeltes Gel-Gießstativ mit nivellierender Basis und Wasserwaage, Pufferdamm, Spacer-Mate
  • Komplettpaket: Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Kabeln, obere Pufferkammer mit Kathode und Anodenelektrodenflosse, 3 Glasplattensätze (18 x 8 cm), vier 8 cm-Klemmeinheiten, 6 Nocken, Doppelgelgießstand mit Nivellierfüssen und Waage, Pufferdamm, Spacer Mate-Ausrichtungsschablone, Wonder Wedge Plattentrenner, Geldichtung, zwei 1.5 mm-Kämmen mit 15 Mulden und zwei Satz 1.5 mm dicken (2 cm breite) Distanzstücke.
Weitwinkel-Mini-System, ideal für das schnelle Screening mehrerer Proben
Das besonders breite Format der vertikalen Hoefer Wide-Mini-Elektrophoreseeinheit ist ideal für schnelle Durchläufe mit hohem Durchsatz. Mit der zusätzlichen Teilerplatte können Sie in nur 40 Minuten bis zu 112 Proben verarbeiten.
  • Maximale Glasplattengröße 18 x 8 cm, ermöglicht ein schnelles Screening von bis zu 112 Proben gleichzeitig
  • Das Design ermöglicht die gleichmäßige Eingrenzung von Gelen durch Puffer für eine effiziente Wärmeabfuhr, scharfe Bänder und gerade Bahnen
  • Geeignet für vergällte oder native Polyacrylamid-Gele
  • Verarbeitung von bis zu vier Gelen der zweiten Dimension auf IEF-Streifen oder Röhrchengelen
  • Ideal zur Optimierung von 2DE-Protokollen
  • Lagertemperatur: +15 °C bis 30 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Beschreibung Breite, vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, komplett
Typ Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Komplett
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Kabeln, obere Pufferkammer mit Kathoden- und Anodenelektrode, 3 Glasplattensatz (18 x 8 cm), vier 8 cm-Klemmen-Baugruppen, 6 Nocken, doppeltes Gel-Gießstativ mit nivellierender Basis und Wasserwaage, Pufferdamm, Spacer-Mate
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Lagerungstemperatur (metrisch) 15° bis 30 °C
Dicke (angloamerikanisch) Distanzstück 0.05 Zoll
Dicke (metrisch) Distanzstück 0.15 cm
Breite (angloamerikanisch) 12.59 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.08 Zoll
Breite (metrisch) 32 cm
Breite (metrisch) Gel 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11.41 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Gel 3.14 in.
Höhe (metrisch) 29 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 5.51 in.
Tiefe (metrisch) 14 cm
Spannung 1000 V
Wirkleistung 50 w
Stromstärke 500 mA