Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Dichtungssitz-Ausbauwerkzeug
Zur Verwendung mit Mikrosteuerventilen. Das Trajan Scientific and Medical Dichtungssitz-Entnahmewerkzeug, das mit Mikrosteuerventilen verwendet wird, ermöglicht eine präzise Messung und Kontrolle von Gasströmen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 1236101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15279153
  • 19.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Chromatographieanwendungen
  • Kann bei erhöhten Temperaturen von hohem Vakuum bis zu mittlerem Druck verwendet werden
  • Vakuum mit einer Leckrate von 1 E-05 cc/s Helium
Spezifikation
Spezifikation
Dichtungssitz-Ausbauwerkzeug für Micro Control Ventil
Für Micro Control Ventil