Learn More
Prestige Medical™ Dichtung
Artikelnummer. 13466429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4/Packung
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13466429 4/Packung 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13466429 Lieferant Prestige Medical™ Lieferanten-Nr. 219748
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichtungsringe für Classic-Modelle mit einer Sterilisationstemperatur von 121 °C/126 °C, °grün.
  • Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal Ihres Autoklaven
  • Die korrekte Wartung und der Austausch Ihrer Dichtung tragen dazu bei, unnötige Ausfälle und teure Stillstandszeiten zu vermeiden.
Spezifikation
Menge 4/Packung
Typ Dichtung