Learn More
DWK Life Sciences Dichtungsring, für schlifflose Kugelschliffe (Silikon + FEP)
Artikelnummer. 15867081 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
19 NS
29 NS
35 NS
41 NS
64 NS
S 13 NS
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15867081 19 NS 10 Stück
15807091 64 NS 10 Stück
15857081 S 13 NS 10 Stück
15877081 29 NS 10 Stück
15887081 35 NS 10 Stück
15897081 41 NS 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 15867081
Marke: DWK Life Sciences 286231901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Abdichten schliffloser DURAN™ Kugelschliffe bei hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit.
Schlifflose DURAN™ Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. FEP-ummantelte Silikonringe finden bei geforderter hoher chemischer Beständigkeit Anwendung.
  • Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar
  • Dichtungsring aus Silikon und FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 19 NS
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Silikon+FEP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen
Verpackungsmenge 10 St./Packung