Learn More
DWK Life Sciences Dichtungsring, für schlifflose Kugelschliffe (Silikon + FEP)
Zum Abdichten schliffloser DURAN™ Kugelschliffe bei hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit.
176.00 € - 384.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | nein |
---|---|
Material | Silikon+FEP |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen |
Verpackungsmenge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15807091
|
DWK Life Sciences
286236402 |
64 NS |
384.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15857081
|
DWK Life Sciences
286231301 |
S 13 NS |
176.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15867081
|
DWK Life Sciences
286231901 |
19 NS |
206.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15877081
|
DWK Life Sciences
286232906 |
29 NS |
265.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15887081
|
DWK Life Sciences
286233508 |
35 NS |
328.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15897081
|
DWK Life Sciences
286234101 |
41 NS |
351.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Schlifflose DURAN™ Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. FEP-ummantelte Silikonringe finden bei geforderter hoher chemischer Beständigkeit Anwendung.- Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar
- Dichtungsring aus Silikon und FEP
Spezifikation
nein | |
Silikon+FEP | |
Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen | |
10 St./Packung |