Learn More
DWK Life Sciences Dichtungsring, für schlifflose Kugelschliffe (VITON)
Artikelnummer. 15804498 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verbindungsgröße:
13 NS
19 NS
29 NS
64 NS
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
15804498 13 NS 10 Stück
15814498 19 NS 10 Stück
15824498 64 NS 10 Stück
15894488 29 NS 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15804498 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 1155355
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Abdichten schliffloser DURAN™ Kugelschliffe insbesondere bei Vakuum-Anwendungen.
Schlifflose Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. Dichtungsringe aus VITON kommen bei Vakuum-Anwendungen zum Einsatz.
  • Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar
  • Dichtungsring aus VITON
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen
Verbindungsgröße 13 NS
Menge 10 St./Packung
Material Viton