Learn More
Sebacinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11402207 250 g 250 Gramm
11483980 100 g 100 Gramm
11492197 1000 g 1000 Gramm
11412207 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11402207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14158.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.70 €
    44.65 € / 250 Gramm
    Sparen 5.05 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Sebacic acid is used as a monomer for nylon 610, plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics and candles. It is also used as intermediates in antiseptics, aromatics and painting materials. It is used in the synthesis of poly(glycerol sebacate) and novel bio-nylon. It finds application as adhesives, corrosion inhibitors and solvents. Its derivative, diethyl Sebacate is used in plastics manufacturing and engineering, as well as drug delivery procedures through the use of biodegradable encapsulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decandisäure wird als Monomer für Nylon 610, Plastifizierer, Schmierstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Kosmetika und Kerzen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in Antiseptika, Aromaten und Lackiermaterialien verwendet. Es wird bei der Synthese von Poly(Glycerinsebacat) und neuartigem Bio-Nylon eingesetzt. Es findet Anwendung in Klebstoffen, Korrosionshemmern und Lösungsmitteln. Sein Derivat Diethylsebacat wird in der Kunststoffherstellung und -entwicklung sowie bei der Arzneimittelverabreichung mittels biologisch abbaubarer Kapselungen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-20-6
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00004440
InChI-Schlüssel CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
IUPAC-Name Decandisäure
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sebacic acid
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Dichte 1.271
Siedepunkt 295°C (100 mmHg)
Flammpunkt 220°C (428°F)
Strukturformel HO2C(CH2)8CO2H
Menge 250 g
Beilstein 1210591
Merck Index 14,8415
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) ≥98%