Learn More
Sebacinsäure, TRC
Artikelnummer. 30426029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426029 10 g 10 Gramm
30412114 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS21141010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Octanedicarboxylic acid (Decanedioic acid)
CAS 111-20-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H18 O4
Menge 10 g
Synonym Decanedioic acid (9CI','ACI), Sebacic acid (8CI), 1,10-Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, n-Decanedioic acid, NSC 19492, NSC 97405
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Decandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Formelmasse 202.1205
Reinheit (%) >95