Learn More
Sebacoylchlorid, 92 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-191879 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10668313
Marke: Thermo Scientific Acros 294900500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Sebacoylchlorid, 92 %, C10H16Cl2O2, CAS-Nummer 111-19-3, Decanediosäurechlorid, Sebacoylchlorid, cp, Octan-1,8-Dicarbonylchlorid, Sebacylchlorid, Sebacoyldichlorid, Sebacsäure Dichlorid, Sebacoylchlorid, Sebacoylchlorid, Acmc-1byrk, Decanedioylchlorid, 500 g, 90 % min. (GC)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-19-3
Summenformel C10H16Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.14
MDL-Nummer MFCD00000770
InChI-Schlüssel WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC-Name Decandisäuredichlorid
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Sebacoyl chloride
Schmelzpunkt -2.5°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 1.1210g/mL
Siedepunkt 220.0°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO(CH2)8COCl
Brechungsindex 1.4670 to 1.4700
Menge 50 g
Beilstein 02, 719
Relative Dichte 1.121
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Formelmasse 239.14
Reinheit (%) 92%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssig