Learn More
Sebacoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412337 25 g 25 Gramm
11422337 100 g 100 Gramm
11432337 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11412337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14226.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.136 g/mol
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sebacoylchlorid wird bei der Synthese von Nylon-6,10-Polymeren durch Reagieren mit Hexamethylendiamin verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Dodecandisäure-bis-(3-dimethylaminopropyl)-ester in Gegenwart von Triethylamin als Katalysator verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese verwendet. Es ist an der Herstellung von Polyamidmikrokapseln durch Polykondensation von p-Phenylendiamin mit Sebacoylchlorid mit Diethylenetriamin-(DETA)-Vernetzern und Ölsäure als Plastifizierer beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Kohlenwasserstoffen und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Wasser, Säuren, Basen, Aminen, Alkoholen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-19-3
Summenformel C10H16Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.136
MDL-Nummer MFCD00000770
InChI-Schlüssel WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC-Name Decandisäuredichlorid
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sebacoyl chloride
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 1.121
Siedepunkt 161°C (14 mmHg)
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.468
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1365665
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with hydrocarbons and ethers.
Formelmasse 239.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sebacoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride