Learn More
sec-Butylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10402504 25 g 25 Gramm
10077632 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402504 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00486EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4426-79-3
Summenformel C5H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 115.19
MDL-Nummer MFCD00041108
InChI-Schlüssel TUFJIDJGIQOYFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl isothiocyanate, 2-butyl isothiocyanate, butane, 2-isothiocyanato, isothiocyanic acid sec-butyl ester, isothiocyanic acid, sec-butyl ester, butan-2-isothiocyanate, 2-butylisothiocyanate, s-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-butane
PubChem CID 78151
IUPAC-Name 2-Isothiocyanatobutan
SMILES CCC(C)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 115.2