Learn More
sec-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450228
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 15450228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53427.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6795-87-5 | C5H12O | 88.15 g/mol
sec-Butyl methyl ether is used as a solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
sec-Butylmethylether wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Vermeiden Sie Flammen, Funken und direktes Sonnenlicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6795-87-5
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00190205
InChI-Schlüssel FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy, methyl sec-butyl ether, ether, sec-butyl methyl, 2-butyl methyl ether, methyl 1-methylpropyl ether, s-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy-9ci, butane,2-methoxy, acmc-1b64a
PubChem CID 23238
IUPAC-Name 2-Methoxybutan
SMILES CCC(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butyl methyl ether
Dichte 0.742
Siedepunkt 57°C
Flammpunkt −30°C (−22°F)
Brechungsindex 1.372
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2350
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether and acetone.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%