Learn More
sec-Butylmethylsulfid, 98 %
Artikelnummer. 11415047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415047 5 g 5 Gramm
11425047 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21942.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10359-64-5
Summenformel C5H12S
Molekulargewicht (g/mol) 104.211
MDL-Nummer MFCD00015193
InChI-Schlüssel IJRCRFQMYAJPPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio butane, sec-butyl methyl sulfide, butane, 2-methylthio, sulfide, sec-butyl methyl, methyl sec-butyl sulfide, acmc-20ajqw, methyl-sec-butylsulfid, 3-methyl-2-thiapentane, sec-butyl methyl sulfane, 2-methylsulfanyl butane
PubChem CID 93062
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylbutan
SMILES CCC(C)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butyl methyl sulfide
Dichte 0.824
Siedepunkt 116°C to 117°C
Flammpunkt 5°C (41°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.447
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1730946
Formelmasse 104.22
Reinheit (%) 98%