Learn More
sec-Butylamin, 99%
Artikelnummer. 15179163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15179163 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10695712 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10529823 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10792875 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10026193 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15179163 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107810025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13952-84-6
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
MDL-Nummer MFCD00008094
InChI-Schlüssel BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC-Name Butan-2-amin
SMILES CCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butylamine
Schmelzpunkt -104.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7200g/mL
Siedepunkt 63.0°C
Flammpunkt −19°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(NH2)CH3
Brechungsindex 1.3920 to 1.3960
Menge 2.5 L
Beilstein 04,16
Merck Index 15,1546
Relative Dichte 0.72
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke