Learn More
Invitrogen™ SEC61alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1230)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111063
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276088 100 μL 100 Mikroliter
30275617 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30276088
Marke: Invitrogen™ MA557247
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
SEC61alpha Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The SEC61 complex is a major component of the endoplasmic reticulum (ER) translocation site. This complex is composed of three subunits: SEC61alpha, SEC61beta and SEC61gamma. SEC61alpha is a polytopic integral membrane protein. It is a core component of the ER translocation complex, playing a crucial role in the insertion of secretory and membrane polypeptides into the ER.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SEC61alpha
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1230
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen SEC61A2
Gen-Zugriffsnummer Q9H9S3, Q9JLR1
Gen-Alias protein transport protein Sec61 subunit alpha; protein transport protein Sec61 subunit alpha isoform 2; Sec61 alpha; Sec61 alpha 2 subunit; Sec61 alpha 2 subunit (S. cerevisiae); Sec61 alpha form 2; sec61 alpha-2; Sec61 translocon alpha 2 subunit; Sec61, alpha subunit 2; Sec61, alpha subunit 2 (S. cerevisiae); SEC61A2
Gensymbole SEC61A2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SEC61A1/2 (aa 350-450).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 361273, 55176, 57743
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG