Learn More
Secalciferol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481919
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481919 1 mg 1 Milligramm
16450498 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481919 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY32343
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Secalciferol is a metabolite of Vitamin D, a possibly anti-inflammatory steroid which is involved in bone ossification.
Secalciferol is a metabolite of Vitamin D, a possibly anti-inflammatory steroid which is involved in bone ossification.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Secalciferol
CAS 55721-11-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H44O3
Menge 1 mg
Synonym (24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(C)O)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 416.64
Formelmasse 416.64
Reinheit (%) 98.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation