Learn More
Labconco™ Sekundärabscheider für Vakuumpumpen
Artikelnummer. 11761559 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
200 mL
900 mL
Durchmesser (metrisch):
1,27 cm
1,9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11761559
Marke: Labconco™ 7538200
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Informationen zu den für diesen Abscheider geeigneten Pumpen finden Sie in der Kategorie Pumpen.
Für alle mechanisch gekühlten Gefriertrocknungssysteme; gewährleitet eine effiziente Probenverarbeitung mit niedrigen eutektischen Punkten
  • Die Falle kühlt mit Trockeneis und Lösungsmittel in der herausnehmbaren Mulde auf ca. -75 °C (-103 °F) herunter
  • Kann als preiswerter Sammler verwendet werden: Anschluss einer Probe an den Eingangsanschluss, Vakuumpumpe an den Ausgangsanschluss – und das System ist komplett
  • Aus Edelstahl, mit Deckel
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,237 in.
Kapazität (metrisch) 900 mL
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 1,27 cm
Fassungsvermögen 900 mL
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhinderung der Migration von Verunreinigungen in die Vakuumpumpe
Zur Verwendung mit (Geräte) Gekühltes Gefriertrocknungssystem
Höhe (angloamerikanisch) 9,75 in.
Höhe (metrisch) 24,76 cm
Enthält Ein-/Auslassanschluss 0,5 Zoll AD
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −103 °F
Temperaturbereich (metrisch) −75 °C
Volumen (angloamerikanisch) Well 0,818 gal.
Volumen (metrisch) Well 3100 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 9 lb.
Gewicht (metrisch) 4,1 kg