Learn More
Labconco™ Sekundärabscheider für Vakuumpumpen
Artikelnummer. 15193015 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
200 mL
900 mL
Durchmesser (metrisch):
1,27 cm
1,9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15193015 200 mL 1,27 cm 1 Stück
15183015 900 mL 1,9 cm 1 Stück
11761559 900 mL 1,27 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15193015 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7538400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 €
    1242.85 € / 1 Stück
    Sparen 282.15 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Informationen zu den für diesen Abscheider geeigneten Pumpen finden Sie in der Kategorie „Pumpen“.
Für alle mechanisch gekühlten Gefriertrocknungssysteme; gewährleitet eine effiziente Probenverarbeitung mit niedrigen eutektischen Punkten
  • Die Falle kühlt mit Trockeneis und Lösungsmittel in der herausnehmbaren Mulde auf ca. -75 °C (-103 °F) herunter
  • Kann als preiswerter Sammler verwendet werden: Anschluss einer Probe an den Eingangsanschluss, Vakuumpumpe an den Ausgangsanschluss – und das System ist komplett
  • Aus Edelstahl, mit Deckel
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,052 in.
Kapazität (metrisch) 200 mL
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 1,27 cm
Fassungsvermögen 200 mL
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhinderung der Migration von Verunreinigungen in die Vakuumpumpe
Zur Verwendung mit (Geräte) Gekühltes Gefriertrocknungssystem
Höhe (angloamerikanisch) 7,8 in.
Höhe (metrisch) 19,81 cm
Enthält Ein-/Auslassanschluss 0,5 Zoll AD
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −103 °F
Temperaturbereich (metrisch) −75 °C
Volumen (angloamerikanisch) Well 0,507 gal.
Volumen (metrisch) Well 1920 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 5 lb.
Gewicht (metrisch) 2,3 kg