Learn More
Secretogranin II Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
The Secretogranin II antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human Secretogranin II. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Secretogranin II antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Secretogranin II |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Co-immunoprecipitation (Co-IP), ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 233 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Menge | 20 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 7857 |
| Zielspezies | Human, Rat, Mouse |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.