Learn More
LABPLAS Secure-T
Artikelnummer. 16658632
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
24 x 24 in.
30 x 30 in.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16658632
Marke: LABPLAS SCL2424
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SECURE-T with Tear-Off Protection Strip are ideal to maintain the sterility of samples.
  • Made of extruded virgin polyethylene which guarantees internal sterility.
  • Wide bag opening to facilitate insertion of sample.
  • Suitable for all types of homogenizers.
  • Tear-off top that eliminates the risk of internal contamination.
  • Available in several sizes to meet all your needs.
  • RNase, DNase and pyrogen free.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1600 oz.
Kapazität (metrisch) 48 L
Verschlusstyp Abreißschutzstreifen
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material LDPE, LLDPE
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 76,2 μm
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 24 x 24 in.
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 60.96 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 60.96 cm
Produkttyp Beutel ohne Filter