Learn More
LABPLAS Secure-T
Artikelnummer. 16668632
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
24 x 24 in.
30 x 30 in.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16668632 30 x 30 in. 250 Stück
16658632 24 x 24 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16668632 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. SCL33030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 €
    421.52 € / 250 Stück
    Sparen 108.48 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SECURE-T mit Abreiß-Schutzstreifen sind ideal, um die Sterilität von Proben zu erhalten.
  • Hergestellt aus extrudiertem, neuem Polyethylen, das innere Sterilität garantiert.
  • Große Beutelöffnung zum einfachen Einführen der Probe.
  • Geeignet für alle Arten von Homogenisatoren.
  • Abreißverschluss oben, der das Risiko einer inneren Verunreinigung ausschließt.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen, um all Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
  • RNase-, DNase- und pyrogenfrei.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Abreißschutzstreifen
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material LDPE, LLDPE
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 30 x 30 in.
Länge (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Produkttyp Beutel ohne Filter
Kapazität (angloamerikanisch) 1.833 oz.
Kapazität (metrisch) 55 L
Länge (metrisch) 76.2 cm
Breite (metrisch) 76.2 cm
Dicke (metrisch) 76,2 μm